Learn More
Cholesteryl behenate, MedChemExpress
Descripción
Cholesteryl behenate is a cholesterol ester associated with the neutral core of low density lipoprotein Receptor-LDL complexes are taken up by lysosomes and hydrolyzed to release cholesterol from the esters.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cholesteryl behenate |
| CAS | 61510-09-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C49H88O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Cholesteryl docosanoate Cholesterol behenate |
| Información de solubilidad | Ethanol : 2 mg/mL (2.82 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C |
| Peso molecular (g/mol) | 709.22 |
| Mostrar más |