Learn More
Dibromuro de acetato de colesterilo (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cholesteryl Acetate Dibromide (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 514-50-1 |
| Fórmula molecular | C29H48Br2O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3β-Acetoxy-5,6β-dibromo-5α-cholestane, 5,6β-Dibromo-5α-cholestan-3β-ol acetate, 5,6β-Dibromo-5α-cholestan-3β-yl acetate, 5α,6β-Dibromocholesterol acetate, Acebrochol, 5,6β-Dibromo-5α-cholestan-3β-ol Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H48Br2O2/c1-18(2)8-7-9-19(3)23-10-11-24-22-16-26(30)29(31)17-21(33-20(4)32)12-15-28(29,6)25(22)13-14-27(23,24)5/h18-19,21-26H,7-17H2,1-6H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27-,28-,29+/m1/s1 |
| SMILES | [H][C@@]1([C@H](C)CCCC(C)C)[C@@]2(C)CC[C@@]3([H])[C@@]([C@]2([H])CC1)([H])CC(Br)C4(Br)C[C@@H](OC(C)=O)CC[C@@]43C |
| Nombre IUPAC | [(3S,5R,6R,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-5,6-dibromo-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptan-2-il]-1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantren-3-il] acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 588.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 586.2021 |