Learn More
Acetato de colesterilo, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11407327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11407327 25 g 25 g
11417327 100 g 100 g
11427327 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11407327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15052.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Cholesteryl acetate is used in cosmetics, wrist watches, thermometers, propane tank volume indicators, video displays, pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de colesterilo se utiliza en cosméticos, relojes de muñeca, termómetros, indicadores de volumen de tanque de propano, pantallas de vídeo y productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, etanol o acetato de etilo.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 604-35-3
Fórmula molecular C29H48O2
Peso molecular (g/mol) 428.70
Número MDL MFCD00003636,MFCD00003636,MFCD00003636
Clave InChI XUGISPSHIFXEHZ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo cholesteryl acetate
PubChem CID 12360660
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C3CC=C4CC(CCC4(C)C3CCC12C)OC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cholesteryl acetate
Punto de fusión 112°C to 114°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2064235
Índice Merck 14,2201
Información de solubilidad Soluble in chloroform,ethanol or ethyl acetate.
Rotación óptica −43° (c=5 in Chloroform)
Nombre IUPAC Acetato de [(10R,13R)-10,13-dimetil-17-(6-metilheptan-2-il)-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-il]
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.7
Porcentaje de pureza ≥97%