Learn More
Octadecanoato de colesteril-2,2,3,4,4,6-d6, TRC
Código de producto. 30363964
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363964 10 mg 10 miligramos
30356298 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30363964 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC43258110MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2692624-28-3
Fórmula molecular C45 H74 D6 O2
Peso molecular (g/mol) 659.15247
Sinónimo Cholest-5-en-2,2,3,4,4,6-d6-3-ol, 3-octadecanoate, (3ß)- (ACI)
Nombre IUPAC [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-2,2,3,4,4,6-hexadeuterio-17-[(1R)-1,5-dimetilhexilo]-10,13-dimetil-1,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantrina-3-il] octadecanoato
SMILES [2H]C1=C2C([2H])([2H])[C@@]([2H])(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)C([2H])([2H])C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3C1)[C@H](C)CCCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cholesteryl-2,2,3,4,4,6-d6 Octadecanoate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C45H80O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25-43(46)47-38-30-32-44(5)37(34-38)26-27-39-41-29-28-40(36(4)24-22-23-35(2)3)45(41,6)33-31-42(39)44/h26,35-36,38-42H,7-25,27-34H2,1-6H3/t36-,38+,39+,40-,41+,42+,44+,45-/m1/s1/i26D,30D2,34D2,38D
Formula Weight (peso de la fórmula) 658.6535