Learn More
Cholesterol, Thermo Scientific™
Código de producto. 15845108 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15845108 100 g Frasco de plástico 100 g
15835108 5 g Frasco de plástico 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15845108 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J13580.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Identifiants chimiques
CAS 57-88-5
Fórmula molecular C27H46O
Peso molecular (g/mol) 386.664
Número MDL MFCD00003646
Clave InChI HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Sinónimo cholesterol, cholesterin, cholest-5-en-3 beta-ol, cholesteryl alcohol, cholestrin, cordulan, dusoline, dusoran, provitamin d, cholesterine
PubChem CID 5997
ChEBI CHEBI:16113
Nombre IUPAC (3 S,8 S,9 S,10 R,13 R,14 S,17 R)-10,13-dimethyl-17-[(2 R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C
Spécification
Nombre del producto químico o material Cholesterol
Punto de fusión 147°C to 150°C
Densidad 1.067
Punto de ebullición 360°C
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 1915888
Gravedad específica 1.067
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.65
Forma física Powder
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.