Learn More
Cholesterol, Thermo Scientific™
Código de producto. 15835108 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15835108 5 g Frasco de plástico 5 g
15845108 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15835108 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J13580.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 57-88-5
Fórmula molecular C27H46O
Peso molecular (g/mol) 386.664
Número MDL MFCD00003646
Clave InChI HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Sinónimo cholesterol, cholesterin, cholest-5-en-3 beta-ol, cholesteryl alcohol, cholestrin, cordulan, dusoline, dusoran, provitamin d, cholesterine
PubChem CID 5997
ChEBI CHEBI:16113
Nombre IUPAC (3 S,8 S,9 S,10 R,13 R,14 S,17 R)-10,13-dimethyl-17-[(2 R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cholesterol
Punto de fusión 147°C to 150°C
Densidad 1.067
Punto de ebullición 360°C
Envase Frasco de plástico
Cantidad 5 g
Beilstein 1915888
Gravedad específica 1.067
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.65
Forma física Powder