missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Estándar secundario farmacéutico de colesterol MilliporeSigma™ Supelco™
Descripción
Farmacéutico (molécula pequeña)
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 57-88-5 |
| Densidad | 1.067 g/mL (at 25°C) |
| Forma física | Polvo |
| Fórmula lineal | C27H46 O |
| Número MDL | MFCD00003646 |
| Punto de fusión | 147°C to 149°C |
| Punto de ebullición | 360°C |
| Sinónimo | Cholesterol; 3 beta-Hydroxy-5-cholestene; 5-Cholesten-3 beta-ol |
| Solubilidad | Soluble in water |
| Tipo | Certified Reference Material |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?