Learn More
Cholesterol myristate, MedChemExpress
Código de producto. 16459905
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
16459905 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 16459905 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN2338
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Cholesterol myristate is a natural steroid present in traditional Chinese medicine. Cholesterol myristate binds to several ion channels such as the nicotinic acetylcholine receptor, GABAA receptor, and the inward-rectifier potassium ion channel.
Cholesterol myristate is a natural steroid present in traditional Chinese medicine. Cholesterol myristate binds to several ion channels such as the nicotinic acetylcholine receptor, GABAA receptor, and the inward-rectifier potassium ion channel.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cholesterol myristate
CAS 1989-52-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C41H72O2
Cantidad 250 mg
Sinónimo Cholesteryl myristate Cholesteryl tetradecanoate
Información de solubilidad Ethanol : 3.33 mg/mL (5.58 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES C[C@@]12[C@]3([H])[C@](CC=C1C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)CC2)([H])[C@@]4([H])[C@@](C)([C@]([C@H](C)CCCC(C)C)([H])CC4)CC3
Peso molecular (g/mol) 597.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 597.01
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death