Learn More
Colesterol, Mikromol™
Descripción
Colesterol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cholesterol |
| CAS | 57-88-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Cholesterol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C27 H46 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Cholesterol, Cholesterol (8CI), (-)-Cholesterol, Cholesterin, Cholesteryl alcohol, Dythol, Lidinit, Lidinite, NSC 8798, Provitamin D, SyntheChol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptan-2-il]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ol |
| Mostrar más |