Learn More
Gibco™ Cholesterol Lipid Concentrate (250X)
Description
El concentrado de lípidos de colesterol 250X es un suplemento definido químicamente y sin proteínas utilizado para el crecimiento de la línea de células NSO y otras líneas de células dependientes de lípidos a altas densidades, a la vez que favorece el crecimiento y la expresión de proteínas sin complicar la purificación posterior. El suplemento se puede añadir a medios 1X como CD Hybridoma y filtrar con una mínima pérdida de lípidos. Las formulaciones personalizadas y las configuraciones de envasado, así como los suplementos utilizados en las estrategias de alimentación están disponibles a través de nuestro grupo Custom Products Services.
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz. |
| Tipo de célula | Células de mamíferos |
| Concentración | 250 X |
| Tipo de cultivo | Cultivo celular de mamíferos, cultivo celular de insectos |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Concentrado lípido de colesterol |
| Esterilidad | Estéril |
| pH | Desde 6 hasta 8 |
| Cantidad | 100 mL |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo |