Learn More
Glucuronuro de colesterol, TRC
Código de producto. 30135215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135215 10 mg 10 miligramos
30134287 25 mg 25 miligramos
30006307 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135215 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17435010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17435-78-8
Fórmula molecular C33 H54 O7
Peso molecular (g/mol) 562.778
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[[(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptán-2-il]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantrina-3-il]oxi]-3,4,5-trihidroxioxi-2-ácido carboxílico
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cholesterol Glucuronide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C33H54O7/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(13-15-32(20,4)25(22)14-16-33(23,24)5)39-31-28(36)26(34)27(35)29(40-31)30(37)38/h9,18-19,21-29,31,34-36H,6-8,10-17H2,1-5H3,(H,37,38)/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27+,28-,29+,31-,32+,33-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 562.387