Learn More
Colesterol-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cholesterol-d6 |
| CAS | 92543-08-3 |
| Fórmula molecular | C27 2H6 H40 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Cholesterol-2,2,3,4,4,6-d6, (3β)-Cholest-5-en-3-ol-d6, (3β)-Cholest-5-en-3-ol-d6, (-)-Cholesterol-d6, 3β-Hydroxycholest-5-ene-d6, 5:6-Cholesten-3β-ol-d6, Cholest-5-en-3β-ol-d6, Cholesterin-d6, Cholesteryl-d6 αlcohol, Dythol-d6, Lidinit-d6, Lidinite-d6, NSC 8798-d6, Provitamin D-d6, 5-Cholesten-3β-ol-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i9D,13D2,17D2,21D |
| SMILES | [2H]C1=C2C([2H])([2H])[C@@]([2H])(O)C([2H])([2H])C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3C1)[C@H](C)CCCC(C)C |
| Nombre IUPAC | (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-2,2,3,4,4,6-hexadeuterio-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptan-2-il]-1,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 392.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 392.3925 |