Learn More
Colesterol Caprilato, TRC
Código de producto. 30357664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30357664 25 g 25 g
30354207 5 g -
30357718 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30357664 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC29275025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1182-42-9
Fórmula molecular C35 H60 O2
Peso molecular (g/mol) 512.85
Sinónimo (3β)-Cholest-5-en-3-ol Octanoate, Cholesterol Octanoate, 3β-(Octanoyloxy)cholest-5-ene, 5-Cholesten-3β-ol Caprylate, Caprylic Acid Cholesterol Ester, Cholest-5-en-3β-ol caprylate, Cholesteryl Caprylate, Cholesteryl Octanoate
Nombre IUPAC [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptano-2-il]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-il] octanoato
SMILES CCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cholesteryl Caprylate
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C35H60O2/c1-7-8-9-10-11-15-33(36)37-28-20-22-34(5)27(24-28)16-17-29-31-19-18-30(26(4)14-12-13-25(2)3)35(31,6)23-21-32(29)34/h16,25-26,28-32H,7-15,17-24H2,1-6H3/t26-,28+,29+,30-,31+,32+,34+,35-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 512.4593