Learn More
Colesterol Benzoato, TRC
Código de producto. 30136434
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136434 25 g 25 g
30004356 2.5 g 2.50 g
30011282 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136434 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC43220025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 604-32-0
Fórmula molecular C34 H50 O2
Peso molecular (g/mol) 490.76
Nombre IUPAC [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptán-2-il]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-il] benzoato
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(=O)c5ccccc5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cholesteryl Benzoate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C34H50O2/c1-23(2)10-9-11-24(3)29-16-17-30-28-15-14-26-22-27(36-32(35)25-12-7-6-8-13-25)18-20-33(26,4)31(28)19-21-34(29,30)5/h6-8,12-14,23-24,27-31H,9-11,15-22H2,1-5H3/t24-,27+,28+,29-,30+,31+,33+,34-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 490.3811
Porcentaje de pureza >95%