Learn More
Colesterol, ≥ 99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11493310 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11493310 5 g 5 g
11413320 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11493310 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210138205
Edge
CAS 57-88-5
Fórmula molecular C27H46O
Peso molecular (g/mol) 386.664
Número MDL MFCD00003646
Clave InChI HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Sinónimo cholesterol, cholesterin, cholest-5-en-3beta-ol, cholesteryl alcohol, cholestrin, cordulan, dusoline, dusoran, provitamin d, cholesterine
PubChem CID 5997
ChEBI CHEBI:16113
Nombre IUPAC (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptan-2-il]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ol
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cholesterol
Color Blanco
Densidad 1.067g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.64
Forma física Polvo