Learn More
Colesterol, 95 %
Código de producto. 11480353
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480353 250 g 250 g
11460353 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11480353 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11470.30
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Una preparación purificada de laboratorio del esterol animal, colesterol, n.º de CAS 57-88-5, está disponible en forma de polvo para su uso experimental.
Cholesterol is used in the preparation of liposome. It is used to control the functions of transporters and coordinating cell proteins present in plasma membrane. It acts as a part of cell membranes. It benefits in rapid diagnostics. It is a component of all biological membranes and inhibits basal channel activity in the brain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en alcoholes, éter, cloroformo, éter de petróleo, piridina, miristato de isopropilo, acetona, acetato de etilo, benceno, grasas, aceites y dioxano.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, metales alcalinos, amoníaco y peróxido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-88-5
Fórmula molecular C27H46O
Peso molecular (g/mol) 386.664
Número MDL MFCD00003646
Clave InChI HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Sinónimo cholesterol, cholesterin, cholest-5-en-3beta-ol, cholesteryl alcohol, cholestrin, cordulan, dusoline, dusoran, provitamin d, cholesterine
PubChem CID 5997
ChEBI CHEBI:16113
Nombre IUPAC (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptan-2-il]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ol
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cholesterol
Punto de fusión 147°C to 150°C
Densidad 1.067
Punto de ebullición 360°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 250 g
Beilstein 1915888
Índice Merck 14,2201
Información de solubilidad Soluble in alcohols,ether,chloroform,petroleum ether,pyridine,isopropyl myristate,acetone,ethylacetate,benzene,fats,oils and dioxane.
Rotación óptica −36° (c=2 in dioxane)
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.66
Porcentaje de pureza 95%