Learn More
Colesterol 5Alfa, 6Alfa-Epóxido, TRC
Código de producto. 30133018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133018 50 mg 50 miligramos
30135964 100 mg 100 miligramos
30009096 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133018 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC43252850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1250-95-9
Fórmula molecular C27 H46 O2
Peso molecular (g/mol) 402.65
Sinónimo Cholestan-3-ol, 5,6-epoxy-, (3β,5α,6α)-, 5α-Cholestan-3β-ol, 5,6α-epoxy- (6CI,7CI,8CI), (3β,5α,6α)-5,6-Epoxycholestan-3-ol, 5,6-Epoxy-5H-cyclopenta[a]phenanthrene, cholestan-3-ol deriv., 3β-Hydroxy-5,6α-epoxy-5α-cholestane, 3β-Hydroxycholestane 5α,6α-epoxide, 5,6α-Epoxy-5α-cholestan-3β-ol, 5,6α-Epoxycholesterol, 5α,6α-Epoxycholestan-3β-ol, 5α,6α-Epoxycholestanol, 5α,6α-Epoxycholesterol, 5α-Epoxycholesterol, Cholesterol 5α,6α-epoxide, Cholesterol 5α,6α-oxide, Cholesterol α-epoxide, Cholesterol α-oxide, NSC 18176
Nombre IUPAC (1S,2R,5S,7R,9S,11S,12S,15R,16R)-2,16-dimetil-15-[(2R)-6-metilheptan-2-il]-8-oxaptaciclo[9.7.0.02,7.07,9.012,16]octadecan-5-ol
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C[C@@H]4O[C@@]45C[C@@H](O)CC[C@]5(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cholesterol 5alpha,6alpha-Epoxide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H46O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-20-15-24-27(29-24)16-19(28)11-14-26(27,5)23(20)12-13-25(21,22)4/h17-24,28H,6-16H2,1-5H3/t18-,19+,20+,21-,22+,23+,24+,25-,26-,27+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.3498