Learn More
Colesterol 3-sulfato Sal sódica, TRC
Código de producto. 30133106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
25 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133106 2.5 g 2.50 g
30137203 5 g 5 g
17909534 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133106 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4325002.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2864-50-8
Fórmula molecular C27 H45 O4 S . Na
Peso molecular (g/mol) 488.7
Sinónimo Cholest-5-en-3-ol (3β)-, 3-(hydrogen sulfate), sodium salt (1:1) (ACI), Cholest-5-en-3-ol (3β)-, hydrogen sulfate, sodium salt (9CI), Cholesterol, hydrogen sulfate, sodium salt (8CI), Cholesteryl sodium sulfate (6CI), Cholesterol 3-sulfate sodium salt, Cholesteryl sulfate sodium salt, Sodium cholesteryl sulfate, Sodium cholesterol sulfate, (3β)-Cholest-5-en-3-ol 3-(hydrogen sulfate) sodium salt
Nombre IUPAC sodio; [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptán-2-il]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-il] sulfato
SMILES [Na+].CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OS(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cholesterol 3-Sulfate Sodium Salt
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C27H46O4S.Na/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(31-32(28,29)30)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5;/h9,18-19,21-25H,6-8,10-17H2,1-5H3,(H,28,29,30);/q;+1/p-1/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 488.2936