Learn More
Colesterol 3-Acetato, TRC
Código de producto. 30359089
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30359089 1 g
30356141 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30359089 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4325051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 604-35-3
Fórmula molecular C29 H48 O2
Peso molecular (g/mol) 428.69
Sinónimo Cholest-5-en-3-ol (3β)-, 3-acetate, Cholest-5-en-3-ol (3β)-, acetate (9CI), Cholesterol, acetate (6CI,7CI,8CI), (-)-Cholesteryl acetate, (3β)-Cholest-5-en-3-ol acetate, 3-Cholesteryl acetate, 3β-Acetoxycholest-5-ene, Cholest-5-en-3β-ol acetate, Cholest-5-en-3β-yl acetate, Cholesterin acetate, Cholesterol 3-acetate, Cholesterol 3β-acetate, Cholesteryl acetate, NSC 8799
Nombre IUPAC [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptano-2-il]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-il] acetato
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cholesteryl Acetate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C29H48O2/c1-19(2)8-7-9-20(3)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(31-21(4)30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-20,23-27H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.3654