Learn More
Colesterol 3-Acetato-D7, TRC
Código de producto. 30366514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366514 25 mg 25 miligramos
30364069 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30366514 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC43250725MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1345629-08-4
Fórmula molecular C29H41D7O2
Peso molecular (g/mol) 435.73
Sinónimo (-)-Cholesteryl Acetate-d7, (3β)-Cholest-5-en-3-ol Acetate-d7, 3-Cholesteryl Acetate-d7, 3β-Acetoxycholest-5-ene-d7, Cholest-5-en-3β-ol Acetate-d7, Cholest-5-en-3β-yl Acetate-d7, Cholesterin Acetate-d7, Cholesterol 3-Acetate-d7, Cholesterol 3β-Acetate-d7, Cholesteryl Acetate-d7, NSC 8799
Nombre IUPAC [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6,7,7,7-tetradeuterio-6-(trideuteriometil)heptano-2-il]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-il] acetato
SMILES [H][C@@]12CC=C3C[C@@H](OC(C)=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cholesterol 3-Acetate-d7
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H48O2/c1-19(2)8-7-9-20(3)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(31-21(4)30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-20,23-27H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1/i1D3,2D3,19D