Learn More
Colesterol-26,26,26,27,27,27-d6, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cholesterol-26,26,26,27,27,27-D6 |
| CAS | 60816-17-3 |
| Fórmula molecular | C27 H40 D6 O |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | Cholest-5-en-26,26,26,27,27,27-d6-3-ol, (3β)- (9 CI, ACI), (3β)-Cholest-5-en-26,26,26,27,27,27-d6-3-ol (ACI), 26,26,26,27,27,27-Hexadeuterocholesterol, [26,26,26,27,27,27-2H6]-Cholesterol, Cholesterol-26,26,26,27,27,27-d6, Cholesterol-d6, Cholesterol-26,26,26,27,27,27-D6 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28 H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,2D3 |
| SMILES | C[C@@]12 [C@](CC[C@]2([H])[C@H](C)CCCC(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])([H])[C@@]3([H])[C@@](CC1)([H])[C@@]4(C(C[C@H](CC4)O)=CC3)C |
| Nombre IUPAC | (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-((R)-6-(metil-d3)heptan-2-il-7,7,7-d3)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 392.6905 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 392.3925 g/mol |
| Mostrar más |