Learn More
Colesta-5,7-dien-3beta-ol (7,8-didehidrocolesterol; provitamina D3), Mikromol™
Descripción
Colesta-5,7-dien-3beta-ol (7,8-didehidrocolesterol; provitamina D3)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Dehydrocholesterol |
| CAS | 434-16-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 7-Dehydrocholesterol |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C27 H44 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Cholecalciferol Imp. B (EP), Cholesta-5,7-dien-3beta-ol, 7,8-Didehydrocholesterol, Cholesta-5,7-dien-3-ol, (3beta)-, Cholesta-5,7-dien-3beta-ol (8CI), (3beta)-Cholesta-5,7-dien-3-ol, 7-Dehydrocholesterin, 7-Dehydrocholesterol, Cholesterol, 7-dehydro-, Dehydrocholesterol, NSC 18159, Provitamin D3, Delta5,7-Cholestadien-3beta-ol, Delta7-Cholesterol, Cholecalciferol Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9-10,18-19,21,23-25,28H,6-8,11-17H2,1-5H3/t19-,21+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C3=CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (3S,9S,10R,13R,14R,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptan-2-il]-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ol |
| Mostrar más |