Learn More
Cholesta-4,6-dien-3-1, TRC
Código de producto. 30351040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30351040 25 mg 25 miligramos
30349274 2.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30351040 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC43142025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 566-93-8
Fórmula molecular C27 H42 O
Peso molecular (g/mol) 382.62
Sinónimo 4,6-Cholestadien-3-one, NSC 119073
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptano-2-il]-1,2,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantran-3-one
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C=CC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cholesta-4,6-dien-3-one
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H42O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9-10,17-19,22-25H,6-8,11-16H2,1-5H3/t19-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.3236