Learn More
Cholesta-4,6-dien-3-1, TRC
Código de producto. 30349274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30349274 2.5 mg -
30351040 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30349274 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4314202.5MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 566-93-8
Fórmula molecular C27 H42 O
Peso molecular (g/mol) 382.62
Sinónimo 4,6-Cholestadien-3-one, NSC 119073
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptano-2-il]-1,2,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantran-3-one
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C=CC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Cholesta-4,6-dien-3-one
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H42O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9-10,17-19,22-25H,6-8,11-16H2,1-5H3/t19-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.3236
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.