Learn More
Autoinductor de cólera 1: (3S)-3-Hidroxi-4-tridecanón (grado técnico), TRC
Código de producto. 30004639
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30004639 25 mg 25 miligramos
30003253 5 mg 5 miligramos
30003810 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004639 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC43146025MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1004296-82-5
Fórmula molecular C13 H26 O2
Peso molecular (g/mol) 214.34
Sinónimo (3S)-3-Hydroxy-4-tridecanone, CAI 1;
Nombre IUPAC (3S)-3-hidroxitrido-4-uno
SMILES CCCCCCCCCC(=O)[C@@H](O)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3S)-3-Hydroxy-4-tridecanone
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-13(15)12(14)4-2/h12,14H,3-11H2,1-2H3/t12-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.1933