Learn More
Ácido Colanoico, TRC
Código de producto. 30355977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30355977 5 mg 5 miligramos
30361225 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30355977 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4314305MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 546-18-9
Fórmula molecular C24H40O2
Peso molecular (g/mol) 360.57
Sinónimo 5beta-Cholan-24-oic acid, 5beta-Cholanic acid, 5beta-Cholanoic acid, (5beta,17beta)-gamma-Methyl-androstane-17-butanoic Acid, L 596205-0, NSC 18161, Ursocholanic Acid
Nombre IUPAC (4R)-4-[(5S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-10,13-dimetilo-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopentta[a]fenantra-17-il]ácido pentanoico
SMILES C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4CCCC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cholanoic Acid
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H40O2/c1-16(7-12-22(25)26)19-10-11-20-18-9-8-17-6-4-5-14-23(17,2)21(18)13-15-24(19,20)3/h16-21H,4-15H2,1-3H3,(H,25,26)/t16-,17+,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.3028