Descripción
Elección Nylon Especificaciones del filtro de jeringa
- Membrana: nailon certificado por HPLC
- Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C
- Carcasa: polipropileno virgen de grado médico
- Autoclave: Esterilizar mediante calor seco a 121 °C durante 15 minutos
- Preparación y limpieza de muestras de HPLC y disolventes orgánicos
- Análisis de muestras de disolución
- Preparación general de muestras
- Matriz de muestras mixta de analitos disueltos orgánicos o acuosos
- Ácidos > 1N
- Disolventes halogenados
- Muestras proteináceas con altas afinidades de unión no específicas
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Un solo uso |
| Material (membrana) | Nailon |
| Tamaño de poro | 0,22 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | HPLC, SPE |
| Material de la carcasa | Resistente a disolventes, polipropileno de baja extracción |
| Prefiltro | No |
| Tasa de presión | 90 psi |
| Cantidad | 250/Pk. |
| Tipo | Filtro de jeringa |
| Mostrar más |