Descripción
- Mascarillas de 3 capas para salas blancas
- Orejas de nailon tejidas
- Medio filtrante: el polipropileno fundido proporciona filtración de partículas y bacterias.
- La pieza nasal completamente cerrada es ajustable.
- Disponible a granel o en envases envueltos individualmente.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Máscara facial para sala blanca |
| Color | Blanco |
| Fastening Type | Sujeciones en las orejas |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Modelo | Plisado, CHFM18040B |
| Certificaciones/conformidad | ASTM F2299 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 14683 |
| Cleanroom Class | Clase 10 (ISO 4) |
| Estructura | 3-ply |
| Mostrar más |