Learn More
Filtros de jeringa de acetato de celulosa (CA) Choice™
Código de producto. 17281772 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
Diámetro (métrico):
13 mm
25 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Diámetro (métrico) unitSize
17281772 0,2 μm 25 mm paquete de 100
17291772 0,45 μm 25 mm paquete de 100
17755024 0,2 μm 13 mm paquete de 100
17745034 0,45 μm 13 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17281772 Proveedor Thermo Scientific Chromatography N.º de proveedor CH2225CA
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elimine materiales que interfieren y partículas finas. Utilice los filtros de jeringa de acetato de celulosa Thermo Scientific™ Choice™ para la filtración de medios de cultivo de tejidos y muestras biológicas sensibles.
Utilice los filtros de jeringa Thermo Scientific™ Choice™ para obtener extractos de muestras más limpios eliminando los materiales que interfieren y las partículas finas hasta el tamaño de poro nominal. Los filtros de jeringa de acetato de celulosa (CA) Thermo Scientific™ Choice™ son una buena elección para la filtración de medios de cultivo de tejidos y para la filtración de muestras biológicas sensibles.
La adición de un filtro en jeringas antes de la inyección cromatográfica no solo le ayuda a garantizar unos resultados más uniformes y fiables, sino que también ayuda a proteger instrumentos delicados y prolonga la vida útil de la columna. Los económicos filtros de jeringa Choice están disponibles en una variedad de tamaños y tipos de membrana para satisfacer cualquier necesidad de aplicación.
Filtros de acetato de celulosa para jeringas Choice
Para el filtrado de soluciones acuosas o muestras biológicas. La membrana físicamente fuerte se puede utilizar con líquidos calientes.
Especificaciones
  • Membrana: Certificado HPLC
  • Temperatura de funcionamiento máxima: 110 °C
  • Carcasa: Uso médico, polipropileno virgen
  • Autoclave: Esterilice con calor seco a 121 °C durante 15 minutos
Aplicaciones
  • Muestras basadas en proteínas con alta unión no específica
  • Análisis de muestras que requieren la máxima recuperación
Incompatibilidades químicas
  • Ácidos, NaOH, diclorometano, cloroformo, cetonas, DMSO, THF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables Sí
Material (membrana) Acetato de celulosa
Tamaño de poro 0,2 μm
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) HPLC, SPE
Material de la carcasa Resistente a disolventes, polipropileno de baja extracción
Prefiltro No
Tasa de presión 90 psi
Línea de productos Choice
Cantidad 100/Pk.
Tipo Filtro de jeringa
Diámetro (métrico) 25 mm