Learn More
Thermo Scientific™ Agar chocolate con Vitox
Código de producto. 13245359
Cambiar vista
Click to view available options
Formato:
Monoplaca de 90 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Formato Tamaño de la unidad
13245359 Monoplaca de 90 mm paquete de 10
1 options
Código de producto. 13245359 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO5090A
 Artículo restringido
En stock
Aísle y cultive microorganismos exigentes con este medio muy nutritivo que incluye almidón para garantizar la absorción de metabolitos tóxicos producidos por Neisseria.
Aísle y cultive microorganismos exigentes con el agar chocolate con Vitox Thermo Scientific™, un medio muy nutritivo que incluye la presencia de almidón para garantizar la absorción de metabolitos tóxicos producidos por Neisseria.
Este medio se ha formulado para incluir una peptona especial (una mezcla de digeridos enzimáticos de plantas y carne) para una fiabilidad y rendimiento óptimos.
Este producto puede no estar disponible en todos los países o territorios. Para obtener más información, consulte al representante local.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Beige, opaco
Contenido y almacenamiento De 6 °C a 12 °C
Descripción Agar chocolate con Vitox
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Alemania
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 17 g ± 5 %
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.