Learn More
Abcam CHO HCP ELISA kit (Host cell protein), 96 Tests
Product Code. 32115516 Shop All Abcam Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
96 Tests
Unit Size:
96 tests
Product Code. Cantidad Unit Size
32115516 96 Tests 96 tests
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 32115516 Supplier Abcam Supplier No. ab2409961x96Tests
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Sandwich ELISA kit for quantitative detection of CHO Host Cell Proteins. Sensitivity 10 ng/mL, range 3.3 - 810 ng/mL.
  • Assay Type: Sandwich
  • Detection Method: Colorimetric
  • Species Reactivity: Species independent
  • Sensitivity: 10 ng/mL
  • Range: 3.3 - 810 ng/mL
  • Assay Time: 3 hr
  • Results Type: Quantitative
  • Storage: Store at +4°C
Specifications
Intervalo del ensayo 3.3 to 810 ng/mL
Sensibilidad del ensayo 10 ng/mL
Contenido y almacenamiento Store at 4°C
Método de detección Colorimetric
Formato del kit de inmunoensayo Sandwich ELISA Kit
Tipo de producto ELISA Kit
Especies diana Non-species Specific
Para utilizar con (aplicación) ELISA
Cantidad 96 Tests
Estado normativo RUO
Objetivo CHO Host Cell Proteins
Tiempo total del ensayo 3 hr