Learn More
Gibco™ Suplemento nutritivo líquido CHO CD EfficientFeed™ B
Código de producto. 10307853
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
10307853 1 L cada uno
1 options
Código de producto. 10307853 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A1024001
Suplemento nutritivo líquido CHO CD EfficientFeed™ B
Gibco™ CHO CD EfficientFeed™ B el suplemento nutritivo líquido es un producto para la adición de lotes alimentados al cultivo de múltiples líneas celulares. El suplemento nutritivo líquido CHO CD EfficientFeed™ B es una formulación químicamente definida libre de material de origen animal que no contiene proteínas, hidrolizados o componentes de composición incompletamente definida.
El formato líquido está diseñado para el uso y la experimentación a pequeña escala. Este producto también está disponible en formato AGT™ para la fabricación a gran escala y la facilidad de uso.
  • Espere un aumento de la productividad de hasta 2 a 5 veces
  • Evite los problemas asociados con el uso de hidrolizados y otros alternativas al mismo tiempo que se obtiene un rendimiento superior
  • Listo para el uso a gran escala con opciones de embalaje convenientes (10 l y 100 l)
    ¿Qué suplemento nutritivo EfficientFeed™ elegir?
    Considere el kit CHO CD Efficient Feed™ cuando:
  • Está utilizando un medio basal con menos de 6 g/l de glucosa y sin hidrolizado en el día 0
    Considere el suplemento CHO CD EfficientFeed™ A si:
  • Actualmente está utilizando CD Opti-CHO™ como medio basal de crecimiento de células
    Considere CHO suplemento CHO CD EfficientFeed™ B cuando:
  • Está utilizando actualmente CD CHO como medio basal de crecimiento de células
    Considere el suplemento CD EfficientFeed™ C AGT™ si:
  • Usted quiere una mayor productividad en GS CHO y otras líneas de células seleccionadas
  • Actualmente está utilizando CD FortiCHO™ como medio basal de crecimiento de células
  • Está utilizando un medio basal con más de 6 g/l de glucosa o un hidrolizado en el día 0
    Títulos mayores
    Se ha demostrado que los suplementos CHO CD EfficientFeed™ aumentan los títulos de 2 a 5 veces en comparación con el cultivo por lotes, y son un excelente punto de partida para el desarrollo de procesos (figuras 1a y 1b). Además, superan a las alternativas de la competencia, incluyendo hidrolizados menos uniformes (figuras 2, 3a y 3b).
    Ampliación sencilla y ahorro de costes
    La capacidad de ampliación en un formato seco facilita la manipulación y el almacenamiento en la fabricación y otros contextos de bioprocesos. Con el formato seco AGT™ (Advanced Granulation Technology™), es posible almacenar y utilizar el producto de forma más fácil y segura que los productos de formato seco tradicionales. El suplemento CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ se ofrece en envases de 10 l y 100 l que permite la ampliación del suplemento líquido de 1 l como un proceso sin fisuras, además de permitir un ahorro de costes al comprar volúmenes a nivel de producción.
    Rendimiento comparable al suplemento líquido
    Igualmente importante que la comodidad y la simplicidad del formato seco de AGT™ (Advanced Granulation Technology™) es el rendimiento comparable al del suplemento líquido CHO CD EfficientFeed™ B (figura 4). Ambas formas han demostrado un rendimiento similar en nuestras pruebas, y la versión AGT™ se ha utilizado con éxito como prototipo en muchos procesos por numerosas empresas.
    Formato AGT™ fácil de usar
    El de suplemento nutritivo CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ ofrece la comodidad de la ampliación en formato seco, así como una reconstitución sencilla en una sola parte del formato en seco de AGT. Para obtener más información, consulte los documentos de apoyo que se proporcionan en la página del producto en formato AGT™.
    Para investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento Contiene un litro de CHO CD EfficientFeed™ B y un manual.
    Guardar CHO CD EfficientFeed™ B en 2–8 °C en un lugar oscuro.
    Espectro de antibióticos Sin antibióticos
    Línea de células CHO
    Clasificación Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero
    Tipo de cultivo Cultivos celulares en suspensión
    Formulario Líquido
    Tipo de producto Suplemento para medios
    Nivel de suero Sin suero
    Esterilidad Estéril con filtro
    Con aditivos Piruvato sódico, Bicarbonato sódico
    Sin aditivos Sin glutamina, Sin rojo fenol, Sin insulina
    Nivel de endotoxinas Bajo
    Formato Frasco(s)
    Línea de productos Gibco
    Grado de pureza o calidad Grado de cultivo celular, calificado para fabricación adicional, grado de investigación
    Cantidad 1 L
    Notas Suplemento de alimentación de nutrientes definido químicamente
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Fuente Libre de material de origen animal
    Probado para pH
    Mostrar más Mostrar menos
    Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.