Learn More
Gibco™ CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ Nutrient Supplement
Código de producto. p-7075738 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 L
100 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11380892 10 L cada uno
11370892 100 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11380892 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A1245605
Suplemento nutritivo CHO CD EfficientFeed™ B AGT™
El suplemento nutritivo Gibco™ CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ es un producto de una sola parte en formato seco para la adición de lotes alimentados al cultivo de múltiples líneas celulares. El suplemento nutritivo CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ (Advanced Granulation Technology™) es una formulación definida químicamente, libre de origen animal, sin proteínas, hidrolizados ni componentes de composición incompleta.
El formato AGT™ está diseñado para la fabricación a gran escala y la facilidad de uso. Este producto también está disponible en formato líquido para uso y experimentación a pequeña escala.
  • Espere un aumento de la productividad de hasta 2 a 5 veces
  • Evite los problemas asociados con el uso de hidrolizados y otros alternativas al mismo tiempo que se obtiene un rendimiento superior
  • Simplifique la ampliación aprovechando el valor de la sencilla reconstitución que ofrece AGT™.
  • Logre un rendimiento comparable al de nuestro producto del catálogo de líquidos original.
  • Listo para el uso a gran escala con opciones de embalaje convenientes (10 l y 100 l)
    ¿Qué suplemento nutritivo EfficientFeed™ elegir?
    Considere el kit CHO CD Efficient Feed™ cuando:
  • Está utilizando un medio basal con menos de 6 g/l de glucosa y sin hidrolizado en el día 0
    Considere el suplemento CHO CD EfficientFeed™ A si:
  • Actualmente está utilizando CD Opti-CHO™ como medio basal de crecimiento de células
    Considere CHO suplemento CHO CD EfficientFeed™ B cuando:
  • Está utilizando actualmente CD CHO como medio basal de crecimiento de células
    Considere el suplemento CD EfficientFeed™ C AGT™ si:
  • Usted quiere una mayor productividad en GS CHO y otras líneas de células seleccionadas
  • Actualmente está utilizando CD FortiCHO™ como medio basal de crecimiento de células
  • Está utilizando un medio basal con más de 6 g/l de glucosa o un hidrolizado en el día 0
    Títulos mayores
    Se ha demostrado que los suplementos CHO CD EfficientFeed™ aumentan los títulos de 2 a 5 veces en comparación con el cultivo por lotes, y son un excelente punto de partida para el desarrollo de procesos (figuras 1a y 1b). Además, superan a las alternativas de la competencia, incluyendo hidrolizados (figuras 2, 3a y 3b).
    Ampliación sencilla y ahorro de costes
    La capacidad de ampliación en un formato seco facilita la manipulación y el almacenamiento en la fabricación y otros contextos de bioprocesos. Con el formato seco AGT™ (Advanced Granulation Technology™), es posible almacenar y utilizar el producto de forma más fácil y segura que los productos de formato seco tradicionales. El suplemento nutritivo CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ se ofrece en envases de 10 l y 100 l que permite la ampliación del líquido del catálogo de 1 l como un proceso sin fisuras, además de permitir un ahorro de costes al comprar volúmenes a nivel de producción.
    Rendimiento comparable al suplemento líquido
    Igualmente importante que la comodidad y la simplicidad del formato seco de AGT™ (Advanced Granulation Technology™) es el rendimiento comparable al del líquido CHO CD EfficientFeed™ B (figura 4). Ambas formas han tenido un rendimiento similar en nuestras pruebas, y han sido muchas las empresas que han utilizado con éxito la versión AGT™ como prototipo en muchos procesos.
    Formato AGT™ fácil de utilizar
    El suplemento nutritivo CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ ofrece la comodidad de ampliación en formato seco, así como una reconstitución sencilla mediante la adición de agua y un solo paso de ajuste de pH (consulte la hoja de perfil del producto a continuación para obtener instrucciones completas).
    Para investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento Medio en formato seco
    Almacenar entre 2 y 8 °C, almacenar en un lugar oscuro y seco
    Línea de células CHO
    Clasificación Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero
    Tipo de cultivo Cultivos celulares en suspensión
    Formulario Polvo (AGT)
    Tipo de producto Suplemento de nutrientes
    Nivel de suero Sin suero
    Esterilidad No estéril
    Con aditivos Piruvato sódico, Bicarbonato sódico
    Sin aditivos Sin glutamina, Sin rojo fenol, Sin insulina
    Nivel de endotoxinas Bajo
    Formato Vial cerrado Securitainer
    Grado de pureza o calidad Grado de cultivo celular, calificado para fabricación adicional, grado de investigación
    Cantidad 10 L
    Notas Suplemento de alimentación de nutrientes definido químicamente
    Condiciones de envío Hielo húmedo
    Probado para Solubilidad
    Mostrar más Mostrar menos
    Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.