Learn More
Gibco™ CHO CD EfficientFeed™ A Nutrient Supplement
Descripción
El suplemento nutritivo líquido Gibco™ CHO CD EfficientFeed™ A es una formulación de alimentación completa, definida químicamente y sin material de origen animal que proporciona una mejora de hasta entre 2 y 5 veces superior en los títulos en cultivo «fed-batch» en comparación con el cultivo en lotes. No contiene proteínas, hidrolizados ni componentes de composición incompletamente definida.
El formato líquido está diseñado para el uso y la experimentación a pequeña escala. Este producto también está disponible en formato AGT™ para la fabricación a gran escala y la facilidad de uso.
Espere un aumento de la productividad de hasta 2 a 5 veces
Evite los problemas asociados con el uso de hidrolizados y otros alternativas al mismo tiempo que se obtiene un rendimiento superior
Listo para el uso a gran escala con opciones de embalaje convenientes (10 l y 100 l)
¿Qué suplemento nutritivo EfficientFeed™ elegir?
Considere el kit CHO CD Efficient Feed™ cuando:
Está utilizando un medio basal con menos de 6 g/l de glucosa y sin hidrolizado en el día 0
Considere el suplemento CHO CD EfficientFeed™ A si:
Actualmente está utilizando CD Opti-CHO™ como medio basal de crecimiento de células
Considere CHO suplemento CHO CD EfficientFeed™ B cuando:
Está utilizando actualmente CD CHO como medio basal de crecimiento de células
Considere el suplemento CD EfficientFeed™ C AGT™ si:
Usted quiere una mayor productividad en GS CHO y otras líneas de células seleccionadas
Actualmente está utilizando CD FortiCHO™ como medio basal de crecimiento de células
Está utilizando un medio basal con más de 6 g/l de glucosa o un hidrolizado en el día 0
Títulos mayores
Se ha demostrado que los suplementos CHO CD EfficientFeed™ aumentan los títulos de 2 a 5 veces en comparación con el cultivo por lotes, y son un excelente punto de partida para el desarrollo de procesos (figuras 1a y 1b). Además, superan a las alternativas de la competencia, incluyendo hidrolizados menos uniformes (figuras 2, 3a y 3b).
Ampliación sencilla y ahorro de costes
La capacidad de ampliación en un formato seco facilita la manipulación y el almacenamiento en la fabricación y otros contextos de bioprocesos. Con el formato seco AGT™ (Advanced Granulation Technology™), es posible almacenar y utilizar el producto de forma más fácil y segura que los productos de formato seco tradicionales. El kit de suplemento nutritivo CHO CD EfficientFeed™ A AGT™ se ofrece en envases de 10 l y 100 l que permite la ampliación del suplemento líquido de 1 l como un proceso sin fisuras, además de permitir un ahorro de costes al comprar volúmenes a nivel de producción.
Rendimiento comparable al suplemento líquido
Igualmente importante que la comodidad y la simplicidad del formato seco de AGT™ (Advanced Granulation Technology™) es el rendimiento comparable al del suplemento líquido CHO CD EfficientFeed™ A (figura 4). Ambas formas han demostrado un rendimiento similar en nuestras pruebas, y la versión AGT™ se ha utilizado con éxito como prototipo en muchos procesos por numerosas empresas.
Formato AGT™ fácil de usar
El kit de suplemento nutritivo CHO CD EfficientFeed™ A AGT™ ofrece la comodidad de la ampliación en formato seco, así como una reconstitución sencilla con la adición de aproximadamente el 1 % de solución concentrada. Para obtener más información, consulte los documentos de apoyo que se proporcionan en la página del producto en formato AGT™.
Para investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
El formato líquido está diseñado para el uso y la experimentación a pequeña escala. Este producto también está disponible en formato AGT™ para la fabricación a gran escala y la facilidad de uso.
¿Qué suplemento nutritivo EfficientFeed™ elegir?
Considere el kit CHO CD Efficient Feed™ cuando:
Considere el suplemento CHO CD EfficientFeed™ A si:
Considere CHO suplemento CHO CD EfficientFeed™ B cuando:
Considere el suplemento CD EfficientFeed™ C AGT™ si:
Títulos mayores
Se ha demostrado que los suplementos CHO CD EfficientFeed™ aumentan los títulos de 2 a 5 veces en comparación con el cultivo por lotes, y son un excelente punto de partida para el desarrollo de procesos (figuras 1a y 1b). Además, superan a las alternativas de la competencia, incluyendo hidrolizados menos uniformes (figuras 2, 3a y 3b).
Ampliación sencilla y ahorro de costes
La capacidad de ampliación en un formato seco facilita la manipulación y el almacenamiento en la fabricación y otros contextos de bioprocesos. Con el formato seco AGT™ (Advanced Granulation Technology™), es posible almacenar y utilizar el producto de forma más fácil y segura que los productos de formato seco tradicionales. El kit de suplemento nutritivo CHO CD EfficientFeed™ A AGT™ se ofrece en envases de 10 l y 100 l que permite la ampliación del suplemento líquido de 1 l como un proceso sin fisuras, además de permitir un ahorro de costes al comprar volúmenes a nivel de producción.
Rendimiento comparable al suplemento líquido
Igualmente importante que la comodidad y la simplicidad del formato seco de AGT™ (Advanced Granulation Technology™) es el rendimiento comparable al del suplemento líquido CHO CD EfficientFeed™ A (figura 4). Ambas formas han demostrado un rendimiento similar en nuestras pruebas, y la versión AGT™ se ha utilizado con éxito como prototipo en muchos procesos por numerosas empresas.
Formato AGT™ fácil de usar
El kit de suplemento nutritivo CHO CD EfficientFeed™ A AGT™ ofrece la comodidad de la ampliación en formato seco, así como una reconstitución sencilla con la adición de aproximadamente el 1 % de solución concentrada. Para obtener más información, consulte los documentos de apoyo que se proporcionan en la página del producto en formato AGT™.
Para investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Un litro de CHO CD EfficientFeed™ A, y un manual. Guardar CHO CD EfficientFeed™ A a + 2–8 °C en un lugar oscuro. |
| Línea de células | CHO |
| Tipo de célula | Células de mamíferos |
| Clasificación | Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero |
| Tipo de cultivo | Cultivos celulares en suspensión |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Suplemento de nutrientes |
| Nivel de suero | Sin suero |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Con aditivos | Piruvato sódico, Bicarbonato sódico |
| Mostrar más |
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.