Learn More
CHMFL-BMX-078, MedChemExpress
Código de producto. 16479846
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16479846 50 mg 50 miligramos
16426037 5 mg 5 miligramos
16420749 1 mg 1 miligramo
16404566 100 mg 100 miligramos
16403318 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16479846 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101267
MedChemExpress CHMFL-BMX-078 is a highly potent and selective type II irreversible BMX kinase inhibitor with an IC50 of 11 nM.
CHMFL-BMX-078 is a highly potent and selective type II irreversible BMX kinase inhibitor with an IC50 of 11 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CHMFL-BMX-078
CAS 1808288-51-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H35N7O6
Cantidad 50 mg
Sinónimo CHMFL-BMX 078
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (47.95 mM)
SMILES O=C(C1=CN=C(NC2=CC=C(C)C(NC(C=C)=O)=C2)N=C1NC)NC3=CC(NC(C4=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C4)=O)=CC=C3C
Peso molecular (g/mol) 625.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 625.67
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease