Learn More
Clorzoxazona, TRC
Código de producto. 30132456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30132456 10 g 10 g
30135302 1 g 1 g
17974805 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132456 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC42870010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-25-0
Fórmula molecular C7 H4 Cl N O2
Peso molecular (g/mol) 169.57
Sinónimo Chlorzoxazone, 2-Benzoxazolinone, 5-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-5-chlorobenzoxazole, 5-Chloro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one, 5-Chloro-2(3H)-benzoxazolone, 5-Chloro-2-benzoxazolinone, 5-Chloro-2-benzoxazolol, 5-Chloro-2-benzoxazolone, 5-Chloro-2-hydroxybenzoxazole, 5-Chloro-2-oxo-3H-benzoxazole, 5-Chloro-3H-benzoxazol-2-one, 5-Chlorobenzoxazolidone, 5-Chlorobenzoxazolone, Biomioran, Chloroxazone, Chlorzoxazon, Chlorzoxazone, Cipzox, Escoflex, Mioran, Miotran, Myoflexin, Myoflexine, NSC 26189, Neoflex, Paraflex, Parafon Forte DSC, Parfon-forte, Pathorysin, Solaxin, 2(3H)-Benzoxazolone, 5-chloro-
Nombre IUPAC 5-cloro-3H-1,3-benzoxazol-2-ona
SMILES Clc1ccc2OC(=O)Nc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorzoxazone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4ClNO2/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(10)11-6/h1-3H,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.9931
Porcentaje de pureza >95%