Learn More
Clorzoxazona, Mikromol™
Descripción
Clorzoxazona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorzoxazone |
| CAS | 95-25-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Chlorzoxazone |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C7 H4 Cl N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Chlorzoxazone, 2-Benzoxazolinone, 5-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-5-chlorobenzoxazole, 5-Chloro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one, 5-Chloro-2(3H)-benzoxazolone, 5-Chloro-2-benzoxazolinone, 5-Chloro-2-benzoxazolol, 5-Chloro-2-benzoxazolone, 5-Chloro-2-hydroxybenzoxazole, 5-Chloro-2-oxo-3H-benzoxazole, 5-Chloro-3H-benzoxazol-2-one, 5-Chlorobenzoxazolidone, 5-Chlorobenzoxazolone, Biomioran, Chloroxazone, Chlorzoxazon, Chlorzoxazone, Cipzox, Escoflex, Mioran, Miotran, Myoflexin, Myoflexine, NSC 26189, Neoflex, Paraflex, Parafon Forte DSC, Parfon-forte, Pathorysin, Solaxin, 2(3H)-Benzoxazolone, 5-chloro- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4ClNO2/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(10)11-6/h1-3H,(H,9,10) |
| SMILES | Clc1ccc2OC(=O)Nc2c1 |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-3H-1,3-benzoxazol-2-ona |
| Mostrar más |