Learn More
Chlorzoxazone, MedChemExpress
Código de producto. 16451118
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16451118 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16451118 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1462
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Chlorzoxazone is a centrally acting muscle relaxant used to treat muscle spasm and the resulting pain or discomfort.
Chlorzoxazone is a centrally acting muscle relaxant used to treat muscle spasm and the resulting pain or discomfort.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorzoxazone
CAS 95-25-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H4ClNO2
Cantidad 5 g
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (589.73 mM)
SMILES O=C1OC2=CC=C(Cl)C=C2N1
Peso molecular (g/mol) 169.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.57
Porcentaje de pureza 99.6%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation