Learn More
Clorzoxazona, LoGiCal
Código de producto. 30458798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458798 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458798 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0908.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorzoxazone
CAS 95-25-0
Nombres de analitos o componentes Chlorzoxazone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H4 Cl N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Chlorzoxazone, 2-Benzoxazolinone, 5-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-5-chlorobenzoxazole, 5-Chloro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one, 5-Chloro-2(3H)-benzoxazolone, 5-Chloro-2-benzoxazolinone, 5-Chloro-2-benzoxazolol, 5-Chloro-2-benzoxazolone, 5-Chloro-2-hydroxybenzoxazole, 5-Chloro-2-oxo-3H-benzoxazole, 5-Chloro-3H-benzoxazol-2-one, 5-Chlorobenzoxazolidone, 5-Chlorobenzoxazolone, Biomioran, Chloroxazone, Chlorzoxazon, Chlorzoxazone, Cipzox, Escoflex, Mioran, Miotran, Myoflexin, Myoflexine, NSC 26189, Neoflex, Paraflex, Parafon Forte DSC, Parfon-forte, Pathorysin, Solaxin, 2(3H)-Benzoxazolone, 5-chloro-
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4ClNO2/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(10)11-6/h1-3H,(H,9,10)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Clc1ccc2OC(=O)Nc2c1
Nombre IUPAC 5-cloro-3H-1,3-benzoxazol-2-ona
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 169.57
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 168,9931 g/mol