Learn More
Clorzoxazona-4,6,7-d3, TRC
Código de producto. 17998209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17998209 1 mg 1 miligramo
17987939 10 mg 10 miligramos
17909229 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 17998209 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4287021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185173-60-7
Fórmula molecular C7 D3 H Cl N O2
Peso molecular (g/mol) 172.584
Sinónimo 5-Chloro-4,6,7-trideuterio-1,3-benzoxazol-2-ol, 5-Chloro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one-4,6,7-d3, 5-Chloro-2-benzoxazolinone-4,6,7-d3, Chlorzoxazone-d3, Chlorzoxazone-4,6,7-D3
Nombre IUPAC 5-cloro-4,6,7-trideuterio-3H-1,3-benzoxazol-2-one
SMILES [2H]c1c([2H])c2OC(=O)Nc2c([2H])c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorzoxazone-4,6,7-d3
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4ClNO2/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(10)11-6/h1-3H,(H,9,10)/i1D,2D,3D
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.012