Learn More
Solución estándar de cloruro, Ion ECON, Chem-Lab
Código de producto. 11999032
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ml
11999032 500 ml 500 ml
1 options
Código de producto. 11999032 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL01.0346.0500
Calibre el equipo para obtener resultados precisos de medición de iones. Solución estándar de cloruro, Ion ECON, Chem-Lab Es un estándar de un solo parámetro para el aseguramiento de la calidad analítica. Contiene una concentración precisa de 1000 g/μmL de Cl- (±5 g), μa partir de una solución de 2,1 g de KCl en 1 L de agua.
Para obtener resultados analíticos precisos, es esencial calibrar todos los instrumentos utilizados para el análisis antes de comenzar. Se puede utilizar una solución estándar en lugar de una muestra porque contiene una concentración conocida de sustancias químicas o analitos. Esto permite al analista realizar un proceso de prueba sabiendo cuál debe ser el valor final. Este trabajo de calibración solo es significativo si se emplean materiales de referencia fiables.
Especificaciones
CAS 7447-40-7
Concentration or Composition Notes 2,1g de KCl por 1 l de H2O
Densidad 1.00g/mL
Forma física Líquido
Fórmula molecular ClK
Concentración 1000μ g/ml
Número MDL MFCD00011360
Color Incolora
Solubilidad Soluble en agua
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
Nombre IUPAC potasio;cloruro
Peso molecular (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
Cantidad 500 ml
ChEBI CHEBI:32588
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.56g/mol