Learn More
Clortolurón-d6 (N,N-dimetil-d6), CDN
Código de producto. 30315654
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.05 g
Tamaño de la unidad:
0.05 g
30315654 0.05 g 0.05 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30315654 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND71280.05G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorotoluron (N,N-dimethyl) D6
CAS 1219803-48-1
Fórmula molecular C10 2H6 H7 Cl N2 O
Cantidad 0.05 g
Sinónimo 3-(3-Chloro-4-methylphenyl)-1,1-bis(trideuteriomethyl)urea, Chlorotoluron D6 (N,N-dimethyl D6)
Fórmula InChI InChI=1 S/C10H13ClN2O/c1-7-4-5-8(6-9(7)11)12-10(14)13(2)3/h4-6 H,1-3H3,(H,12,14)/i2D3,3D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])N(C(=O)Nc1ccc(C)c(Cl)c1)C([2 H])([2 H])[2 H]
Nombre IUPAC 3-(3-cloro-4-metilfenil)-1,1-bis(trideuteriometil)urea
Peso molecular (g/mol) 218.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.1093 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity