Learn More
Clortiamida, TRC
Código de producto. 30365540
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30365540 250 mg
30352985 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30365540 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC369943250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1918-13-4
Fórmula molecular C7 H5 Cl2 N S
Peso molecular (g/mol) 206.09
Sinónimo Benzamide, 2,6-dichlorothio- (7CI,8CI), 2,6-Dichlorobenzenecarbothioamide, 2,6-Dichlorothiobenzamide, Chlorthiamid, Chlorthiamide, DCBN, Prefix, Prefix (chlorthiamid), SD 7961
Nombre IUPAC 2,6-diclorobenzenecarbotioamida
SMILES NC(=S)c1c(Cl)cccc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorthiamid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5Cl2NS/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H2,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.952