Learn More
Clortiamida, LoGiCal
Código de producto. 30457817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30457817 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457817 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR2572.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorthiamid
CAS 1918-13-4
Nombres de analitos o componentes Chlorthiamid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H5 Cl2 N S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzenecarbothioamide, 2,6-dichloro-, Benzamide, 2,6-dichlorothio- (7CI,8CI), 2,6-Dichlorothiobenzamide, Chlorthiamid, Chlorthiamide, DCBN, Prefix, Prefix (chlorthiamid), SD 7961
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5Cl2NS/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H2,10,11)
Tipo de solución Neat
SMILES NC(=S)c1c(Cl)cccc1Cl
Nombre IUPAC 2,6-diclorobenzenecarbotioamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 206.09
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.952 g/mol