Learn More
Chlorthalidone, MedChemExpress
Código de producto. 16422927
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16422927 50 mg 50 miligramos
16446858 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16422927 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15833
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
MedChemExpress Chlorthalidone is a thiazide-like diuretic used to treat hypertension.
Chlorthalidone is a thiazide-like diuretic used to treat hypertension.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorthalidone
CAS 77-36-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H11ClN2O4S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 41 mg/mL (121.03 mM)
SMILES O=S(C1=CC(C2(O)NC(C3=C2C=CC=C3)=O)=CC=C1Cl)(N)=O
Peso molecular (g/mol) 338.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.77
Porcentaje de pureza 99.76%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation