Learn More
Clortalidona-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlortalidone isoindol-4,5,6,7-d4 |
| CAS | 1794941-44-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C14 2H4 H7 Cl N2 O4 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-5-(4,5,6,7-tetradeuterio-1-hydroxy-3-oxo-2H-isoindol-1-yl)benzenesulfonamide, Chlorthalidone-d4, Chlortalidone-D4 (isoindol-4,5,6,7-D4), 2-Chloro-5-(1-hydroxy-3-oxo-1-isoindolinyl-4,5,6,7-d4)benzenesulfonamide, 3-Hydroxy-3-[4-chloro-3-sulfamylphenyl]phthalimidine-4,5,6,7-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11ClN2O4S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(16,20)21)14(19)10-4-2-1-3-9(10)13(18)17-14/h1-7,19H,(H,17,18)(H2,16,20,21)/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(C(=O)NC2(O)c3ccc(Cl)c(c3)S(=O)(=O)N)c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-5-(4,5,6,7-tetradeuterio-1-hidroxi-3-oxo-2H-isoindol-1-il)bencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 342.79 |
| Mostrar más |