Learn More
Éster etílico del ácido clortalidona, TRC
Código de producto. 30351044
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30351044 100 mg -
30359881 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30351044 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC427505100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92874-73-2
Fórmula molecular C16H14ClNO5S
Peso molecular (g/mol) 367.8
Sinónimo 2-[3-(Aminosulfonyl)-4-chlorobenzoyl]-benzoic Acid Ethyl Ester, o-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzoyl)-benzoic Acid Ethyl Ester
Nombre IUPAC Etil 2-(4-cloro-3-sulfamoilbenzoil)benzoato
SMILES CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(Cl)c(c2)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorthalidone Acid Ethyl Ester
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14ClNO5S/c1-2-23-16(20)12-6-4-3-5-11(12)15(19)10-7-8-13(17)14(9-10)24(18,21)22/h3-9H,2H2,1H3,(H2,18,21,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.0281