Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlorthal-dimethyl |
| CAS | 1861-32-1 |
| % mín. CAS | ≥ 90% |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Beilstein | 1888840 |
| Color | Incolora |
| Punto de fusión | 155°C to 157°C |
| Punto de ebullición | 345°C |
| Sinónimo | Dimethyl tetrachloroterephthalate |
| Peso molecular (g/mol) | 332 g/mol |
| Mostrar más |