Learn More
Clortetraciclina Clorhídrica, TRC
Código de producto. 30137933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
5 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137933 250 mg 250 miligramos
17934965 50 mg 50 miligramos
17900405 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137933 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC426500250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-72-2
Fórmula molecular C22 H23 Cl N2 O8 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 515.34
Sinónimo 2-Naphthacenecarboxamide, 7-chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, monohydrochloride (8CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 7-chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, monohydrochloride, (4S,4aS,5aS,6S,12aS)- (9CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 7-chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, monohydrochloride, [4S-(4α,4aα,5aα,6β,12aα)]-, 7-Chlorotetracycline hydrochloride, 7-Chlorotetracycline monohydrochloride, Aureociclina, Aureocycline, Aureomycin hydrochloride, Aureomycin monohydrochloride, Aureovit 12C80, Aurofac 100, Biomycin hydrochloride, Chlortetracycline hydrochloride, Chlortetracyclinium chloride, Fermycin Soluble, Isphamycin, NSC 13252
Nombre IUPAC (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-7-cloro-4-(dimetilamino)-3,6,10,12,12a-pentahidroxi-6-metil-1,11-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahidrotraceno-2-carboxamida; Cloruro
SMILES Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N)C(=O)c4c(O)ccc(Cl)c4[C@@]3(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlortetracycline Hydrochloride
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H23ClN2O8.ClH/c1-21(32)7-6-8-15(25(2)3)17(28)13(20(24)31)19(30)22(8,33)18(29)11(7)16(27)12-10(26)5-4-9(23)14(12)21;/h4-5,7-8,15,26,28-29,32-33H,6H2,1-3H3,(H2,24,31);1H/t7-,8-,15-,21-,22-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 514.091