Learn More
Clorhidrato de clortetraciclina, especificado de acuerdo con los requisitos de Ph.Eur., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10882041 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10882041 5 g Frasco de vidrio 5 g
10785652 25 g Frasco de vidrio 25 g
10220130 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10882041 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 430960050
Solicitar formato a granel o personalizado
El clorhidrato de clortetraciclina, n.º CAS 64-72-2, es un antibiótico de amplio espectro de la familia de la tetraciclina.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Características generales
• El clorhidrato de clortetraciclina es un antibiótico de amplio espectro de la familia de la tetraciclina
• Recibe su nombre de una sustitución de 7-cloro en uno de los anillos de su estructura principal, la tetraciclina
• Bacteriostático que inhibe la subunidad ribosomal 30S y evita la formación de péptidos
• Puede funcionar como antiprotozoario y antifúngico
Aplicaciones
• La clorotetraciclina es adecuada para su uso en bioquímica, microbiología, investigación in vivo y cultivos celulares
• Para uso exclusivo en investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-72-2
Fórmula molecular C22H23ClN2O8·HCl
Peso molecular (g/mol) 515.33
Número MDL MFCD00082440
Clave InChI QYAPHLRPFNSDNH-CIVPRPTRSA-N
Sinónimo chlortetracycline hydrochloride, 4-epi-chlortetracycline hydrochloride, 2-amino hydroxy methylidene-7-chloro-4-dimethylamino-6,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-1,3,12-trione hydrochloride, 2-azanyl oxidanyl methylidene-7-chloranyl-4-dimethylamino-6-methyl-6,10,11,12a-tetrakis oxidanyl-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-1,3,12-trione hydrochloride
PubChem CID 66577600
Nombre IUPAC (4S,4aR,5aS,6S,12aR)-7-cloro-4-(dimetilamino)-1,6,10,11,12a-pentahidroxi-6-metil-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahidrotetraceno-2-carboxamida;clorhidrato
SMILES CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C41)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlortetracycline hydrochloride
Absorbancia 0.40 max. (460nm)
Punto de fusión 220.0°C
Color Amarillo
pH 2.3 to 3.3 (1% H2O, CO2 free)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,2198
Condición de rotación específica − 242.50 (20.00°C c=0.5,water)
Rotación específica − 242.50
Información de solubilidad Solubility in water: 8.6g/L (28°C). Other solubilities: practically insoluble in acetone,ether,,chloroform,dioxane and propylene glycol,17.4g/L methanol (28°C),1.7g/L ethanol (28°C),soluble in solutions of alkali hydroxides and,carbonat
Formula Weight (peso de la fórmula) 515.33
Porcentaje de pureza 94.5 to 102.0% (sum of the contents of chlortetra cycline hydrochloride and tetracycline hydrochloride, dry substance), ≥89.5% (chlortetracycline hydrochloride, dry substance), 8% max. (tetracycline hydrochloride, dry substance)
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlortetracycline hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.